Learn More
7,7,8,8-Tetracianoquinodimetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409692 5 g 5 g
11419692 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409692 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10779.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204.192 g/mol
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane is an electron-acceptor molecule used to form charge-transfer superconductors. It is an effective catalyst used for the ?-chlorination of carboxylic acids using chlorosulfonic acid; the presence of TCNQ suppresses competing free-radical chlorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 7,7,8,8-tetracianoquinodimetano es una molécula aceptora de electrones utilizada para formar superconductores de transferencia de carga. Es un catalizador eficaz que se usa en la ɑ-cloración de ácidos carboxílicos con ácido clorosulfónico; la presencia de TCNQ suprime la cloración de radicales libres que compite.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1518-16-7
Fórmula molecular C12H4N4
Peso molecular (g/mol) 204.192
Número MDL MFCD00011664
Clave InChI PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
PubChem CID 73697
ChEBI CHEBI:52445
Nombre IUPAC 2-[4-(dicianometilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]propanodinitrilo
SMILES C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Punto de fusión ∼288°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 611604
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.19
Porcentaje de pureza 98%