Learn More
7,7'-[1,4-Piperazinediylbis(4,1-butanediyloxy)]bis-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30426249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426249 10 mg 10 miligramos
30413093 100 mg 100 miligramos
30409322 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99483010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2220149-92-6
Fórmula molecular C30H36N4O4
Peso molecular (g/mol) 516.63
Sinónimo Brexpiprazole Impurity
Nombre IUPAC 7-[4-[4-[4-[(2-oxo-1H-quinolina-7-il)oxi]butil]piperazina-1-il]butoxi]-1H-quinolina-2-uno
SMILES O=C1Nc2cc(OCCCCN3CCN(CCCCOc4ccc5C=CC(=O)Nc5c4)CC3)ccc2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,7'-[1,4-Piperazinediylbis(4,1-butanediyloxy)]bis-2(1H)-quinolinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H36N4O4/c35-29-11-7-23-5-9-25(21-27(23)31-29)37-19-3-1-13-33-15-17-34(18-16-33)14-2-4-20-38-26-10-6-24-8-12-30(36)32-28(24)22-26/h5-12,21-22H,1-4,13-20H2,(H,31,35)(H,32,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.2737