Learn More
7,7'-[(1,4-butanodiil)bis(oxi)]bis-2(1H)quinolinona, TRC
Código de producto. 30345924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345924 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30345924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB677435100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,7'-[(1,4-Butanediyl)bis(oxy)]bis-2(1H)quinolinone
CAS 2116542-19-7
Fórmula molecular C22 H20 N2 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7-[4-[(2-Oxo-1H-quinolin-7-yl)oxy]butoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole Impurity-12
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20N2O4/c25-21-9-5-15-3-7-17(13-19(15)23-21)27-11-1-2-12-28-18-8-4-16-6-10-22(26)24-20(16)14-18/h3-10,13-14H,1-2,11-12H2,(H,23,25)(H,24,26)
SMILES O=C1Nc2cc(OCCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)ccc2C=C1
Nombre IUPAC 7-[4-[(2-oxo-1H-quinolin-7-il)oxi]butoxi]-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 376.405
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.142