Learn More
7-(4-Iodobutoxi)-3,4-dihidroquinolina-2-una, TRC
Código de producto. 30137576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137576 500 mg 500 miligramos
30134449 100 mg 100 miligramos
17953895 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI694200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952308-47-3
Fórmula molecular C13 H16 I N O2
Peso molecular (g/mol) 345.18
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-iodobutoxy)-, 3,4-Dihydro-7-(4-iodobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Nombre IUPAC 7-(4-iodobutoxi)-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES ICCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16INO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.0226
Porcentaje de pureza >95%