Learn More
7,4'-Di-O-methylapigenin, MedChemExpress
Código de producto. 16490386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490386 2 mg 2 miligramos
16481678 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2144
MedChemExpress The compound 7,4'-Di-O-methylapigenin may be partly responsible for the reported antifungal activity of C.
The compound 7,4'-Di-O-methylapigenin may be partly responsible for the reported antifungal activity of C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,4'-Di-O-methylapigenin
Forma física Solid
CAS 5128-44-9
Color Yellow
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 4',7-Dimethoxy-5-Hydroxyflavone
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (16.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.29
Porcentaje de pureza 99.09%