Learn More
7-(4-Cloroboxi)quinolina-2(1H)-one, TRC
Código de producto. 30352554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352554 2.5 g 2.50 g
30366235 250 mg -
30352555 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3813432.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913613-82-8
Fórmula molecular C13H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 251.71
Sinónimo 7-(4-Chlorobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-1H-quinolin-2-one
Nombre IUPAC 7-(4-cloroboxi)-1H-quinolina-2-una
SMILES ClCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0713