Learn More
7-(4-Cloroboxi)-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30136136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136136 1 g 1 g
17951475 50 mg 50 miligramos
17961455 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3655601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120004-79-7
Fórmula molecular C13 H16 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 253.72
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-chlorobutoxy)-3,4-dihydro-, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydrocarbostyril
Nombre IUPAC 7-(4-cloroboxi)-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES ClCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.087