Learn More
7-(4-clorobutoxi)-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, Mikromol™
Código de producto. 17941866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941866 25 mg 25 miligramos
17952116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0961.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-(4-clorobutoxi)-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 120004-79-7
Nombres de analitos o componentes 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydrocarbostyril
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
SMILES ClCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 7-(4-clorobutoxi)-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 253.72
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.087 g/mol