Learn More
7-(4-bromobutoxi)-quinolina-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aripiprazole Bromo Impurity |
| CAS | 203395-59-9 |
| Fórmula molecular | C13 H14 Br N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-, 7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16) |
| SMILES | BrCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-(4-bromobutoxi)-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 296.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.0208 |