Learn More
7-(4-Bromobutoxi)-3,4-dihidroquinolina-2-uno, TRC
Código de producto. 30135125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135125 5 g 5 g
30134227 10 g 10 g
30008719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6819605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129722-34-5
Fórmula molecular C13 H16 Br N O2
Peso molecular (g/mol) 298.18
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2-quinolinone
Nombre IUPAC 7-(4-bromobutoxi)-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES BrCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0364
Porcentaje de pureza >95%