Learn More
7-(4-bromobutoxi)-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, Mikromol™
Descripción
7-(4-Bromobutoxi)-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| CAS | 129722-34-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 Br N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2-quinolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16) |
| SMILES | BrCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-(4-bromobutoxi)-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |