Learn More
7-(4-bromobutoxi)-2(1H)-quinolinona, Mikromol™
Código de producto. 30050237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050237 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050237 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0961.200025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-(4-bromobutoxi)-2(1H)-quinolinona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole Bromo Impurity
CAS 203395-59-9
Nombres de analitos o componentes Aripiprazole Bromo Impurity
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 Br N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-(4-Bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
SMILES BrCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 7-(4-bromobutoxi)-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 296.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0208 g/mol