Learn More
7-(4-Bromobenzoilo)-1,3-dihidro-2H-indol-2-uno, TRC
Código de producto. 30003861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003861 50 mg 50 miligramos
30009458 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68019050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91713-91-6
Fórmula molecular C15 H10 Br N O2
Peso molecular (g/mol) 316.15
Sinónimo 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, AHR 10240
Nombre IUPAC 7-(4-bromobenzoilo)-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.9895