Learn More
Ácido 7-[[4-[Bis(3-Amino-3-oxopropil)amino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-4-hidroxi-3-[(4-metoxifenil)azo]-2-naftalenosulfónico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-[(4-[Bis(3-Amino-3-oxopropyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 298679-49-9 |
| Fórmula molecular | C26H25ClN9NaO7S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Sodium (E)-7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-methoxyphenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | COC([C@H](N)CSSC[C@@H](N)C(OC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-metoxi-3-oxopropil]disulfanil]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 666.04 |