Learn More
Éster 1-metiletílico del ácido 7-[[4-[bis(3-amino-3-oxopropil)amino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-4-hidroxi-3-[2-(4-metoxifenil)diazenil]-2-naftalenosulfónico, TRC
Código de producto. 30343288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30343288 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30343288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41917525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(2-(4-methoxyphenyl)diazenyl)-2-naphthalenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester
CAS 298679-54-6
Fórmula molecular C29H32ClN9O7S
Cantidad 25 mg
Sinónimo (E)-Isopropyl 7-((4-(Bis(3-amino-3-oxopropyl)amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-methoxyphenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32ClN9O7S/c1-16(2)46-47(43,44)22-15-17-14-19(6-9-21(17)26(42)25(22)38-37-18-4-7-20(45-3)8-5-18)33-28-34-27(30)35-29(36-28)39(12-10-23(31)40)13-11-24(32)41/h4-9,14-16,42H,10-13H2,1-3H3,(H2,31,40)(H2,32,41)(H,33,34,35,36)
SMILES COc1ccc(cc1)N=Nc2c(O)c3ccc(Nc4nc(Cl)nc(n4)N(CCC(=O)N)CCC(=O)N)cc3cc2S(=O)(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC 7-[[4-[bis(3-amino-3-oxopropil)amino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-4-hidroxi-3-[(E)-(4-metoxifenil)diazenil]naftaleno-2-sulfonato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 686.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.1834
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.