Learn More
7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzo[b]furano, Thermo Scientific™
Código de producto. 10774847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10774847 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10302285 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774847 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC78239DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1192755-14-8
Fórmula molecular C14H17BO3
Peso molecular (g/mol) 244.10
Número MDL MFCD13810042
Clave InChI DNZVVIZYTCIYNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-7-boronic acid pinacol ester, 2-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, 2-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, benzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, 2-benzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 45790048
Nombre IUPAC 2-(1-benzofuran-7-il)-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1
Porcentaje de pureza 97%