Learn More
7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10652655 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10642655 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652655 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00939DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 934586-50-2
Fórmula molecular C14H19BO3
Peso molecular (g/mol) 246.11
Número MDL MFCD11109314
Clave InChI HCAAUTYLSSDHFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzofuran, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811027
Nombre IUPAC 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OCCC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.11
Porcentaje de pureza 95%