Learn More
(7-(4-{4-[4-(2,3-Diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi}butoxi)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one) |
| CAS | 1796928-63-6 |
| Fórmula molecular | C27H35Cl2N3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (7-(4-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one), Aripiprazole Related Compound H (USP), 7-[4-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone (ACI), 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]butoxy]-3,4-dihydro- (ACI), USP Aripiprazole Related Compound H, Aripiprazole USP Related Compound H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35Cl2N3O3/c28-23-6-5-7-25(27(23)29)32-15-13-31(14-16-32)12-1-2-17-34-18-3-4-19-35-22-10-8-21-9-11-26(33)30-24(21)20-22/h5-8,10,20H,1-4,9,11-19H2,(H,30,33) |
| SMILES | Clc1cccc(N2CCN(CCCCOCCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 520.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 519.21 |