Learn More
7-(4-[4-[4-(2,3-Diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]butoxi)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 17932746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17932746 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17932746 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0961.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-(4-[4-[4-(2,3-Diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]butoxi)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one)
CAS 1796928-63-6
Nombres de analitos o componentes (7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27H35Cl2N3O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo USP Aripiprazole Related Compound H, Aripiprazole USP Related Compound H
Fórmula InChI InChI=1S/C27H35Cl2N3O3/c28-23-6-5-7-25(27(23)29)32-15-13-31(14-16-32)12-1-2-17-34-18-3-4-19-35-22-10-8-21-9-11-26(33)30-24(21)20-22/h5-8,10,20H,1-4,9,11-19H2,(H,30,33)
SMILES ClC1=C(Cl)C(N2CCN(CCCCOCCCCOC3=CC(NC(CC4)=O)=C4C=C3)CC2)=CC=C1
Nombre IUPAC 7-(4-(4-(4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il)butoxi)butoxi)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 520.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.21 g/mol