Learn More
7-[4-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30458475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458475 4 x 25 mg -
17940746 25 mg 25 miligramos
17981076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458475 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0961.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-[4-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deschloro Aripiprazole
CAS 203395-82-8
Nombres de analitos o componentes 2-Deschloro Aripiprazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H28 Cl N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 2-Deschloro Aripiprazole, Aripiprazol Imp. D (EP), Aripiprazole Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28)
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 413.94
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.187 g/mol