Learn More
7-[4-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol™
Descripción
7-[4-[4-(3-Clorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deschloro Aripiprazole |
| CAS | 203395-82-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Deschloro Aripiprazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H28 Cl N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 2-Deschloro Aripiprazole, Aripiprazol Imp. D (EP), Aripiprazole Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28) |
| SMILES | Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |