Learn More
7-[4-[4-(3,4-Diclorofenil)-1-piperazinil]butoxi]-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, Mikromol™
Descripción
7-[4-[4-(3,4-Diclorofenil)-1-piperazinil]butoxi]-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 203395-75-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H27 Cl2 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-20-7-5-18(15-21(20)25)28-12-10-27(11-13-28)9-1-2-14-30-19-6-3-17-4-8-23(29)26-22(17)16-19/h3,5-7,15-16H,1-2,4,8-14H2,(H,26,29) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(3,4-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 448.38 |
| Mostrar más |