Learn More
7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)-1-oxidopiperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona (N-óxido de aripiprazol), Mikromol™
Descripción
7-[4-[4-(2,3-Diclorofenil)-1-oxidopiperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona (N-óxido de aripiprazol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aripiprazole N-Oxide |
| CAS | 573691-09-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Aripiprazole N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H27 Cl2 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-oxido-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, Aripiprazole N-Oxide, Aripiprazole Related Compound F (USP), Aripiprazole Imp. F (EP), Aripiprazole USP Related Compound F, Aripiprazole USP RC F, Aripiprazole Related Compound F, Aripiprazole Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27Cl2N3O3/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)27-10-13-28(30,14-11-27)12-1-2-15-31-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29) |
| SMILES | [O-][N+]1(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)CCN(CC1)c4cccc(Cl)c4Cl |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |