Learn More
7-[4-(2-Piperidinil)etoxi]benzoilo raloxifeno, TRC
Código de producto. 17928504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17928504 1 mg 1 miligramo
17918394 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17928504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4821501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159977-58-8
Fórmula molecular C42 H44 N2 O6 S
Peso molecular (g/mol) 704.8736
Sinónimo Methanone, 1,1'-[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-3,7-diyl]bis[1-[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl]-1-benzo-thiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]-methanone, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-[4-(2-piperidin-1-yl-ethoxy)benzoyl]-benzo[b]thien-3-yl]-[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone, Raloxifene Hydrochloride Imp. A (EP), Raloxifene Impurity I
Nombre IUPAC [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-7-[4-(2-piperidina-1-iletoxi)benzoilo]-1-benzotiofén-3-il]-[4-(2-piperidina-1-iletoxi)fenil]metanona
SMILES Oc1ccc(cc1)c2sc3c(C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4)c(O)ccc3c2C(=O)c6ccc(OCCN7CCCCC7)cc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene (Raloxifene Impurity)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H44N2O6S/c45-32-13-7-31(8-14-32)41-37(39(47)29-9-15-33(16-10-29)49-27-25-43-21-3-1-4-22-43)35-19-20-36(46)38(42(35)51-41)40(48)30-11-17-34(18-12-30)50-28-26-44-23-5-2-6-24-44/h7-20,45-46H,1-6,21-28H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 704.292