Learn More
7-(3-Bromopropoxi)-3,4-dihidrocarboestirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydrocarbostyril |
| CAS | 82657-32-7 |
| Fórmula molecular | C12H14BrNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydro-2-quinolinone, 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydro-2(1H)quinolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14BrNO2/c13-6-1-7-16-10-4-2-9-3-5-12(15)14-11(9)8-10/h2,4,8H,1,3,5-7H2,(H,14,15) |
| SMILES | BrCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-(3-bromopropoxi)-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0208 |