Learn More
7-(3-Bromofenil)pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(3-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| CAS | 933054-30-9 |
| Fórmula molecular | C13H7BrN4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7BrN4/c14-11-3-1-2-9(6-11)12-4-5-16-13-10(7-15)8-17-18(12)13/h1-6,8H |
| SMILES | Brc1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| Nombre IUPAC | 7-(3-bromofenil)pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 299.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.9854 |