Learn More
7-[2-Hidroxi(propil-d6)]guanina, TRC
Código de producto. 30392957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392957 2.5 mg -
30394235 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9525922.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346599-30-1
Fórmula molecular C8H5D6N5O2
Peso molecular (g/mol) 215.24
Sinónimo 2-Amino-1,7-dihydro-7-[2-hydroxy(propyl-d6)]-6H-purin-6-one, N7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine
SMILES O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])N=C(N)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4(14)2-13-3-10-6-5(13)7(15)12-8(9)11-6/h3-4,14H,2H2,1H3,(H3,9,11,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1289