Learn More
7-(2-cianoetil)-teofilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(2-Cyanoethyl)-theophylline |
| CAS | 1811-38-7 |
| Fórmula molecular | C9 H12 Cl N5 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purine-7-propanenitrile, 3-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurin-7-yl)propanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17) |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2ncn(COC(CO)CCl)c2N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(1-cloro-3-hidroxipropan-2-il)oximetil]-3H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.676 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.063 |