Learn More
7-(2-cloroetil)teofilina, TRC
Código de producto. 30353896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353896 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30353896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC984680500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
CAS 5878-61-5
Fórmula molecular C9 H11 N4 O2 Cl
Cantidad 500 mg
Sinónimo 7-(2-Chloroethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Chloroethyl)theophylline, 7-(Chloroethyl)theophylline, 7-(beta-Chlorethyl)theophylline, 7-(beta-Chloroethyl)theophylline, Benaphyllin, Benaphylline, Eupnophile, NSC 337614
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN4O2/c1-12-7-6(8(15)13(2)9(12)16)14(4-3-10)5-11-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
Nombre IUPAC 7-(2-cloroetil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 242.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0571