Learn More
7-(2-Cloroetilo)teofilina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10051800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051800 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10051800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155750050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Nombre de nota 97%
CAS 5878-61-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122°C to 127°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H11ClN4O2
Número MDL MFCD00005760
Cantidad 5 g
Índice Merck 10, 2109
Sinónimo 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
Clave InChI QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
Nombre IUPAC 7-(2-cloroetil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 242.67
PubChem CID 1882
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.67
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.