Learn More
7-(2-Cloroetilo)teofilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456729 1 g 1 g
15466729 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65111.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Un antagonista del receptor de adenosina
An adenosine receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5878-61-5
Fórmula molecular C9H11ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 242.663
Número MDL MFCD00005760
Clave InChI QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
PubChem CID 1882
Nombre IUPAC 7-(2-cloroetil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Punto de fusión 122°C to 130°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO; Moderately soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo