Learn More
7-(2-Carbometoxietil)-5-(2-clorofenil)-tieno-1,4-diazepin-2-ona, TRC
Código de producto. 30357843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357843 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30357843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1766205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorophenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-one
CAS 100827-80-3
Fórmula molecular C17 H15 Cl N2 O3 S
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClN2O3S/c1-23-15(22)7-6-10-8-12-16(11-4-2-3-5-13(11)18)19-9-14(21)20-17(12)24-10/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COC(=O)CCc1cc2C(=NCC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl
Nombre IUPAC 3-[5-(2-clorofenil)-2-oxo-1,3-dihidrotieno[2,3-e][1,4]diazepin-7-il]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 362.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.0492