Learn More
7-(2-butin-1-il)-3,7-dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 586408-08-4 |
| Fórmula molecular | C10H10N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-(But-2-Yn-1-Yl)-3-Methyl-1H-Purine-2,6(3H,7H)-Dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-3-4-5-14-6-11-8-7(14)9(15)12-10(16)13(8)2/h6H,5H2,1-2H3,(H,12,15,16) |
| SMILES | CC#CCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 7-but-2-inil-3-metilpurina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0804 |