Learn More
7-(2-butin-1-il)-3,7-dihidro-3-metil-1-[(4-metil-2-quinazolinil)metil]-8-[(3S)-3-piperidinilamino]-1H-purina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3S)-3-piperidinylamino]-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 2253964-85-9 |
| Fórmula molecular | C25H28N8O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-dione, 7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3S)-3-piperidinylamino]- (ACI), 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3S)-3-piperidinylamino]-1H-purine-2,6-dione (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(30-24(32)28-17-9-8-12-26-14-17)31(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)29-20/h6-7,10-11,17,26H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H,28,30)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CC#CCn1c(N[C@H]2CCCNC2)nc3N(C)C(=O)N(Cc4nc(C)c5ccccc5n4)C(=O)c13 |
| Nombre IUPAC | 7-but-2-inil-3-metil-1-[(4-metilquinazolin-2-il)metil]-8-[[(3S)-piperidin-3-il]amino]purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 472.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.2335 |