Learn More
Clorhidrato de ácido 7-[(2-aminoetil)amino]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (clorhidrato de compuesto de etilendiamina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido 7-[(2-aminoetil)amino]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (clorhidrato de compuesto de etilendiamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride |
| CAS | 528851-31-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H16 F N3 O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride, 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Compound Hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[(2-aminoethyl)-amino]-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Ciprofloxacin Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H |
| SMILES | Cl.NCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3 |
| Nombre IUPAC | ácido 7-(2-aminoetilamino)-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Mostrar más |