Learn More
7-(2,3-Dihidroxipropil)teofilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10080830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10080830 100 g Frasco de vidrio 100 g
10626112 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10080830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115051000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-18-5
Fórmula molecular C10H14N4O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Número MDL MFCD00005759
Clave InChI KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
Nombre IUPAC 7-(2,3-dihidroxipropil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(2, 3-Dihydroxypropyl)theophylline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 165°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 3526
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/3mL (25 c). Other solubilities: 2g/100mL ethanol,1g/100mL chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.