Learn More
7,12-dimetilbenz[a]antraceno, TRC
Código de producto. 30384997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384997 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30384997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD464500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H16
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
SMILES Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
Nombre IUPAC 7,12-dimetilbenzo[a]antraceno
Peso molecular (g/mol) 256.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1252
Porcentaje de pureza >95