Learn More
7,12-Dimetilbenz[a]antraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711525 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711525 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10219840 5 g Glass bottle 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711525 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.45€
    48.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 8.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57-97-6 | C20H16 | 256.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-97-6
Fórmula molecular C20H16
Peso molecular (g/mol) 256.34
Número MDL MFCD00003600
Clave InChI ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dmba, 7,12-dimethylbenz a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthracene, 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene, 7,12-dmba, 7,12-dimethylbenzo a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthrancene, 6,7-dimethyl-1,2-benzanthracene, 1,4-dimethyl-2,3-benzphenanthrene
PubChem CID 6001
ChEBI CHEBI:254496
Nombre IUPAC 7,12-dimetilbenzo[a]antraceno
SMILES CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122°C to 125°C
Color Verde a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 05, III, 2413
Índice Merck 15, 3257
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.