Learn More
Acetato de 7,11-hexadecadien-1-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate |
| CAS | 50933-33-0 |
| Fórmula molecular | C18 H32 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7,11-Hexadecadien-1-ol, acetate (9CI), Gossyplure, Hercon Disrupt, NoMate PBW, Pectone, Selibate PBW, cis-7,cis-11-Hexadecadienyl acetate mixture with cis-7,trans-11-hexadecadienyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6?,11-10+ |
| SMILES | CCCCC=CCC\C=C\CCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(7E)-hexadeca-7,11-dienilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 280.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.2402 |