Learn More
7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327140 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327140 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12726580AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudomethylionone
CAS 26651-96-7
Nombres de analitos o componentes Pseudomethylionone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H22 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one, Methylpseudoionone, Pseudoionone, n-methyl-, n-methylpseudoionone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-5-14(15)11-7-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3/b11-7+,13-10+
SMILES CCC(=O)\C=C\C=C(/C)\CCC=C(C)C
Nombre IUPAC (4E,6E)-7,11-dimetildodeca-4,6,10-trien-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 206.3239
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671 g/mol