Learn More
7,10-dicloro-2-metoxibenzo[b][1,5]naftiridina, TRC
Código de producto. 30382293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382293 500 mg
30380213 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435410500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6626-40-0
Fórmula molecular C13H8Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 279.12
Sinónimo 7,10-Dichloro-2-methoxy-pyrido[3,2-b]quinoline, 7,10-Dichloro-2-methoxypyrido[3,2-b]quinoline, NSC 59862
SMILES COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Cl)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,10-Dichloro-2-methoxybenzo[b][1,5]naphthyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O/c1-18-11-5-4-9-13(17-11)12(15)8-3-2-7(14)6-10(8)16-9/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0014