Learn More
7-[1-(1H)-Tetrazolilacetamido]desacetoxicefalosporánico, TRC
Código de producto. 30132464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132464 1 mg 1 miligramo
30138572 10 mg 10 miligramos
30007353 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3038401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56842-77-4
Fórmula molecular C11H12N6O4S
Peso molecular (g/mol) 324.32
Sinónimo (6R-trans)-3-methyl-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefazolin sodium impurity C
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-metil-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cn3cnnn3)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-[1-(1H)-Tetrazolylacetamido]desacetoxycephalosporanic Acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N6O4S/c1-5-3-22-10-7(9(19)17(10)8(5)11(20)21)13-6(18)2-16-4-12-14-15-16/h4,7,10H,2-3H2,1H3,(H,13,18)(H,20,21)/t7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0641