Learn More
Ácido (6Z)-8-metil-6-nonenoico (hasta un 10 % de isómero trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6Z)-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| CAS | 31467-60-4 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Z)-8-Methyl-6-Nonenoic Acid, 8-Methyl-cis-6-nonenoic Acid, cis-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5- |
| SMILES | CC(C)\C=C/CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-8-metilnon-6-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1307 |