Learn More
(6Z)-6-Ácido Octadecenoico, TRC
Código de producto. 30179516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179516 100 mg 100 miligramos
30179012 50 mg 50 miligramos
30179300 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO860070100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-39-5
Fórmula molecular C18 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Sinónimo 6-Octadecenoic acid, (6Z)- (9CI, ACI), (6Z)-6-Octadecenoic acid (ACI), 6-Octadecenoic acid, (Z)- (8CI), Petroselinic acid (6CI), (6Z)-Octadecenoic acid, (Z)-6-Octadecenoic acid, 6(Z)-Octadecenoic acid, cis-6-Octadecenoic acid, cis-Petroselinic acid, cis-δ6-Octadecenoic acid, Petroselic acid, δ6-cis-Octadecenoic acid
Nombre IUPAC (Z)-octadec-6-ácido enoico
SMILES CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroselinic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559