Learn More
Univet™ Gafas protectoras 6X3 para EPI
Código de producto. 17960862
Cambiar vista
Click to view available options
Protección UV:
UV380
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Protección UV Tamaño de la unidad
17960862 UV380 paquete de 5
1 options
Código de producto. 17960862 Proveedor Univet™ N.º de proveedor 6X3.00.00.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.88€
    81.94€ / paquete de 5
    Ahorro 11.94€
    12% Descuento
Estas gafas 6X3 ofrecen protección integral y alto rendimiento, incluso cuando se usan con otros EPP. Se pueden usar cómodamente sobre gafas graduadas y aún así brindan una comodidad óptima.
  • Certificado según la norma EN166, puntos 3 y 4 para protección contra gotas, salpicaduras y partículas de polvo de gran tamaño.
  • La lente panorámica ofrece una visión periférica ideal y se integra fácilmente con gafas graduadas.
  • Sistema de lentes de intercambio rápido
  • Marco diseñado para un soporte facial suave.
  • Compatible con medias máscaras filtrantes
  • Lente con tratamiento antivaho y antirayaduras de ultra rendimiento Vanguard UDC
Especificaciones
Forma Rectangulares
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Gafas de seguridad resistentes al calor
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor PCB
Protección UV UV380
Frame Type Sin marco
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave