Learn More
(6S)-4,5,6,7-Tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30051949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051949 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051949 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0332.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(6S)-4,5,6,7-Tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
CAS 106092-09-5
Nombres de analitos o componentes (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H11 N3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), Pramipexole USP Related Compound A, Pramipexole USP RC A, (S)-(−)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Pramipexole Related Compound A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Nombre IUPAC (6S)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
Peso molecular (g/mol) 169.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169,0674 g/mol