Learn More
(6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2,3,7,12b-tetrahidro-2-metil-pirazino[1',2':1,5]pirrolo[3,4-b]quinolina-1,4,12(6H)-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,7,12b-tetrahydro-2-methyl-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[3,4-b]quinoline-1,4,12(6H)-trione |
| CAS | 531500-48-8 |
| Fórmula molecular | C22H17N3O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (6S,12bR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,7,12b-tetrahydro-2-methyl-pyrazino[1',2':1,5]pyrrolo[3,4-b]quinoline-1,4,12(6H)-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17N3O5/c1-24-9-16(26)25-19(11-6-7-14-15(8-11)30-10-29-14)18-17(20(25)22(24)28)21(27)12-4-2-3-5-13(12)23-18/h2-8,19-20H,9-10H2,1H3,(H,23,27)/t19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=C([C@H](C3=CC(OCO4)=C4C=C3)N(C(CN5C)=O)[C@H]2C5=O)NC6=CC=CC=C61 |
| Nombre IUPAC | (6S,12bR)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-2-metil-2,3,7,12b-tetrahidropirazino[1',2':1,5]pirrolo[3,4-b]quinolina-1,4,12(6H)-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 403.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.12 |