Learn More
(6RS)-8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina, Mikromol™
Código de producto. 18043960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18043960 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18043960 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1106.06
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(6RS)-8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
CAS 59469-74-8
Nombres de analitos o componentes (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H13 Cl F N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Midazolam Imp. B (EP), 6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, Midazolam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-10,18H,1H3
SMILES Cc1ncc2C=NC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 325.77
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.0782 g/mol