Learn More
(6RS)-8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-5,6-dihidro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina, Mikromol™
Descripción
(6RS)-8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-5,6-dihidro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| CAS | 59468-07-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H15 Cl F N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Midazolam Imp. A (EP), (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-5,6-dihydro-1-methyl-, Midazolam Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9,18,22H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc2CNC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-5,6-dihidro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina |
| Mostrar más |