Learn More
Ácido (6R-trans)-7-[[(2-amino-4-tiazolil)acetil]amino]-3-etenil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,7R)-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| CAS | 79350-10-0 |
| Fórmula molecular | C14 H14 N4 O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-, (6R-trans)- (9CI), Cefdinir Related Compound B (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N4O4S2/c1-2-6-4-23-12-9(11(20)18(12)10(6)13(21)22)17-8(19)3-7-5-24-14(15)16-7/h2,5,9,12H,1,3-4H2,(H2,15,16)(H,17,19)(H,21,22)/t9-,12-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C=C)cs1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acetil]amino]-3-etenil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 366.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.0456 |